Läs mer
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Öronproppar, med sladd
Produktkod. 15367526 Handla allt 3M Produkter
Färg:
Green
Gul, Blå
Yellow
Noise Reduction Rating (NRR):
14 db
20 db
32 db
Material:
Elastomer polymer
Silicone Rubber
TPE
Thermoplastic Elastomer
Kvantitet:
200/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
50 par
Paket med 200
Produktkod. 15367526
Brand: 3M™ 7000103862
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M™ E-A-R™ UltraFit™ Öronproppar är återanvändbara och har en beprövad trippelflänsdesign som passar bekvämt i de flesta öron. De minskar ljudnivån med 14-32 dB och kan enkelt rengöras med tvålvatten och återanvändas om och om igen– hjälpa till att minska avfallet.
  • Triple-flange pliable plug effectively fits most ear canal sizes
  • Reduces noise levels by 14-32 dB
  • Ideal for dirty environments as no roll down required, simply push them into your ears for hygienic protection
  • Clean easily with soapy water and reuse again and again, helping decrease waste
  • Removable, reusable cord attachment – convenient if you move in and out of noisy environments
  • Available with a storage case to keep plugs clean and together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Green
Certifikat och efterlevnad CE Approved
Kvantitet 200/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 14 db
Produkttyp Ear Plugs
Material Silicone Rubber