Läs mer
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ear Plugs
Handla allt 3M Produkter
:
Färg: Gul, Blå
Beskrivning
- Push-to-fit style for easy and hygienic fit
- Universal size fits comfortably in most ear canals
- Premolded, triple-flange ear plug design inserts easily
- No roll-down necessary
- Soft polymer is washable and reusable
Uppfyllande
3M™ öronproppar måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI S3.1974 | Ja |
| Storlek | Universell |
| Förpackningstyp | Carrying case |
| Par per paket | 50 Par/Pk. |
| Pluggmaterial | Elastomer polymer |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 32 dB |
| Med sladd | Med sladd |
| Pluggform | Flänsad |