Läs mer
3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
Produktkod. 15740068 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15740068 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 15740068 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100062125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88650.00 SEK
    30036.94 SEK / Paket med 1
    Save 58613.06 SEK
    66% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
De 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System hjälper till att avgöra om arbetare får tillräckligt skydd från sina hörselskydd genom att mäta över sju standardfrekvenser på mindre än fem sekunder, vilket ger en detaljerad rapport om brusdämpningsprestanda.
  • Objektivt test med dubbla öron, tar bara sekunder att administrera för sju standardfrekvenser från 125Hz till 8000Hz
  • Inkluderar mjukvara, högtalare och slagtålig väska
  • Gratis onlineutbildning och användarsupport
  • Kräver sonderade testpluggar, kapslar eller kuddar
  • Dubbelörondesign sparar tid genom att mäta båda öronen samtidigt på under fem sekunder
  • Dubbla element, dubbla mikrofoner är nyckeln till systemet, som mäter ljudnivåer inuti och utanför hörselskyddet
  • Snabba, tydliga och exakta resultat erhålls på bara några sekunder och kan skrivas ut eller sparas elektroniskt för framtida referens
  • Systemet bestämmer personligt dämpningsvärde (PAR ) av enskilda arbetare och hjälper till att avlägsna mätning, anpassning och spektral osäkerhet
  • Kräver sonderade testpluggar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
För användning med (applikation) För bilindustrin, livsmedelsindustrin, allmän tillverkning, militär, underhåll, gruvdrift, petroleum, läkemedel och transportsektorer
Kvantitet 1 kit
Produkttyp Testsats för hörselskydd 393-1100
Inkluderar Programvara, högtalare och slagtålig bärväska