Läs mer
3M™ E-A-Rfit™ Testade öronproppar
Produktkod. 15709787 Handla allt 3M Produkter
Modell:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Storlek:
Small
Universal
Universell
Produkttyp:
Classic™ Small
Express™
FX™
Modell 1100
Push-Ins™
UltraFit™
Förpackningsstorlek:
50 par
Paket med 50
Produktkod. 15709787
Brand: 3M™ 7000052881
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testproppar är modifierade med en sondslang för användning under passformstestning med öronproppar 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
  • Vetenskapsbaserade, kvantitativa tester ger korrekta rapporter om hörselskydd
  • Snabba, tydliga och exakta resultat erhålls på bara några sekunder
  • Testproppar är modifierade med en sondslang för användning under passformstestning med öronproppar 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
  • 50 par per fodral
  • 3M PSD-produkter är endast för yrkesmässig användning
Uppfyllande
3M™ öronproppar måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
För användning med (applikation) Hälsa& Säkerhetspassningstestning
Hög synlighet Nej
Modell 393-2002-50
Förpackningstyp Polyväska
Par per paket 50 par/Cs
Pluggmaterial Polyuretan
Plugg färg Flerfärgad
Med sladd Utan sladd
Pluggform Pod
Produkttyp Push-Ins™
Metalldetekterbar Nej