Läs mer
3M™ E-A-Rfit™ Testade öronproppar
Produktkod. 15729787 Handla allt 3M Produkter
Modell:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Storlek:
Small
Universal
Universell
Produkttyp:
Classic™ Small
Express™
FX™
Modell 1100
Push-Ins™
UltraFit™
Förpackningsstorlek:
50 par
Paket med 50
Produktkod. 15729787
Brand: 3M™ 7000052883
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Testproppar är modifierade med en sondslang för användning under passformstestning med öronproppar 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
  • Science-based, quantitative testing gives accurate reports of hearing protection
  • Fast, clear, accurate results are obtained in just seconds
  • Test ear plugs are modified with a probe tube for use during ear plug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
  • 50 pair per case
  • 3M PSD products are for occupational use only
Uppfyllande
3M™ öronproppar måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universal
För användning med (applikation) Health & Safety Fit Testing
Hög synlighet No
Modell 393-2004-50
Förpackningstyp Poly bag
Par per paket 50 Pairs/Cs
Pluggmaterial Polyurethane
Plugg färg Yellow
Med sladd Uncorded
Pluggform Bell
Produkttyp FX™
Metalldetekterbar No