Läs mer
3M™ E-A-Rfit™ Testade öronproppar
Handla allt 3M Produkter
Modell:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Storlek:
Small
Universal
Universell
Produkttyp:
Classic™ Small
Express™
FX™
Modell 1100
Push-Ins™
UltraFit™
Förpackningsstorlek:
50 par
Paket med 50
Beskrivning
- Science-based, quantitative testing gives accurate reports of hearing protection
- Fast, clear, accurate results are obtained in just seconds
- Test ear plugs are modified with a probe tube for use during ear plug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
- 50 pair per case
- 3M PSD products are for occupational use only
Uppfyllande
3M™ öronproppar måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Small |
| För användning med (applikation) | Health & Safety Fit Testing |
| Hög synlighet | No |
| Modell | 393-2007-50 |
| Förpackningstyp | Poly bag |
| Par per paket | 50 Pairs/Cs |
| Pluggmaterial | PVC |
| Plugg färg | Yellow |
| Med sladd | Uncorded |
| Pluggform | Cylinder |
| Visa mer |