Läs mer
(E)-AG 99, MedChemExpress
Produktkod. 16433228
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16433228 10 mg
16429776 50 mg
16414496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16433228 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100962
MedChemExpress (E)-AG 99 ((E)-Tyrphostin 46) is a potent EGFR inhibitor.
(E)-AG 99 ((E)-Tyrphostin 46) is a potent EGFR inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-AG 99
CAS 122520-85-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H8N2O3
Kvantitet 10 mg
Synonym (E)-Tyrphostin 46 (E)-Tyrphostin AG 99
Löslighetsinformation DMSO : 165 mg/mL (808.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1.[(E)]
Molekylvikt (g/mol) 204.18
Formel vikt 204.18
Procent renhet 98.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation