Läs mer
E- Ajoene (~20% in Ethyl Acetate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E- Ajoene |
| CAS | 92284-99-6 |
| Molekylformel | C9H14OS3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Propen-1-yl [3-(2-propen-1-ylsulfinyl)-1-propen-1-yl]disulfide, 2-Propenyl 3-(2-propenylsulfinyl)-1-propenyl disulfide, Acuagel, Adjoen, Ajoene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14OS3/c1-3-6-11-12-7-5-9-13(10)8-4-2/h3-5,7H,1-2,6,8-9H2/b7-5+ |
| LEDER | C=CCSS\C=C\CS(=O)CC=C |
| IUPAC-namn | (E)-1-(prop-2-enyldisulfanyl)-3-prop-2-enylsulfinylprop-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.4 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 20 % |