Läs mer
(E)-Alpha-Hydroxy Tamoxifen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-Hydroxy Tamoxifen |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO2/c1-20(28)25(21-10-6-4-7-11-21)26(22-12-8-5-9-13-22)23-14-16-24(17-15-23)29-19-18-27(2)3/h4-17,20,28H,18-19H2,1-3H3/b26-25- |
| Formel vikt | 387.2198 |