Läs mer
(E)-Alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 120974-97-2 |
| Molekylformel | C11H13NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (E)-Methyl 2-Methylphenylglyoxylate O-Methyloxime |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(12-15-3)11(13)14-2/h4-7H,1-3H3/b12-10+ |
| LEDER | O=C(OC)/C(C1=CC=CC=C1C)=N/OC |
| IUPAC-namn | methyl (E)-2-(methoxyimino)-2-(o-tolyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vikt | 207.09 |