Läs mer
(E)-alfa-metylstilben, 98 %
Produktkod. 11458276
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458276 25 g 25g
11448276 5 g 5g
11468276 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15351.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 833-81-8 | C15H14 | 194,277 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 833-81-8
Molekylformel C15H14
Molekylvikt (g/mol) 194.277
MDL-nummer MFCD00026343
InChI-nyckel OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
Synonym 1,2-diphenylpropene, e-alpha-methylstilbene, .alpha.-methylstilbene, 1,2-diphenyl-1-propene, 1-methyl-1,2-diphenylethene, stilbene, .alpha.-methyl, 1-propene, 1,2-diphenyl, 1-methyl-2-phenylvinyl benzene, trans-alpha-methylstilbene, chembl14773
PubChem CID 1549166
IUPAC-namn [(E)-l-fenylprop-l-en-2-yl]bensen
LEDER CC(=CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-alpha-Methylstilbene
Smältpunkt 79 °C till 82 °C
Densitet 0.986
Kvantitet 25 g
Beilstein 1906425
Formel vikt 194.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.