Läs mer
(E)-beta-Damascone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311633
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311633 1 ml
1 options
Produktkod. 30311633 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11956000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta-Damascone
CAS 23726-91-2
Analyt- eller komponentnamn Beta-Damascone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13H20O
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym β-Damascone
InChI formel InChI=1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
LEDER CC=CC(=O)C1=C(CCCC1(C)C)C
IUPAC-namn 1-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 192.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 192.151 g/mol