Läs mer
(E)-Betamethasone-∆17,20 21-Aldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Betamethasone-delta17,20 21-Aldehyde |
| CAS | 52647-07-1 |
| Molekylformel | C22 H27 F O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pregna-1,4,17(20)-trien-21-al, 9-fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-, (11β,16β,17E)-, (11β,16β,17E)-9-Fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, (E)-9-Fluoro-11β,20-dihydroxy-16β-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, Betamethasone-(E)-enolaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/b19-17+/t12-,15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)/C/1=C(/O)\C=O |
| IUPAC-namn | (2E)-2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-2-hydroxyacetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.45 |
| Formel vikt | 374.1893 |