Läs mer
Vilber E-Box CX5 med UV-transiluminator (EU-kontakt)
Beskrivning
- Bildtagning av hög kvalitet: En vetenskaplig kamera tillverkad i Tyskland ger precis detektering och högupplösta bilder för noggrann gelanalys.
- Exceptionell känslighet: Detekterar mycket svaga DNA-, RNA- eller proteinband, vilket säkerställer pålitlig prestanda med prover med låg förekomst.
- Publiceringsklara resultat: Erbjuder TIFF-resultat som stödjer vetenskapliga publiceringskrav samtidigt som tydlighet och detaljrikedom bibehålls.
- Tydlig bandseparation: Högupplöst och avancerad bildteknik möjliggör tydlig separation av tätt placerade band för tillförlitlig tolkning.
- Stor pekskärm: Mycket stor 12,6-tums pekskärm med Magster-teknik ger snabb, noggrann och intuitiv navigering.
- Inbyggd industriell PC (Win10): Integrerad industridator säkerställer snabb databehandling och full kontroll utan extern utrustning.
- Hållbar konstruktion: Stål- och rostfritt stål-mörkrumsdesign ger långvarig prestanda och enkel rengöring.
- Avancerade kamerafunktioner: Inkluderar en 5-megapixelsensor som kan utökas till 20 MP, passiv kylning, USB3-anslutning, 16-bitars avbildning med 65 536 gråtoner och ett motoriserat zoomobjektiv.
- Komplett och praktiskt: Kompakt fotavtryck passar standardlaboratoriebänkar och erbjuder nätverksanslutning, 3D Dynamic Scan och BioVision-programvara för bildanalys.
- Användarvänlighet: Fristående funktion med ett klick, automatisk exponering, automatisk belysningskontroll och UV-avstängning efter inaktivitet.
- Tidsbesparing: Automatiska funktioner och intuitivt gränssnitt minskar manuella steg och förenklar experimentella arbetsflöden.
- Säker och pålitlig: Automatisk UV-avstängning ökar säkerheten och skyddar prover från onödig exponering.
- Mångsidiga tillämpningar: Lämplig för avbildning av DNA, RNA och proteingeler i forsknings-, undervisnings- och diagnostiklaboratorier.
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Ethidium Bromid och Coomassie blått |
| Pixelstorlek | 5 MP |
| Inkluderar | EU-kontakt |
| För användning med (applikation) | Geldokumentation |
| Produkttyp | System för geldokumentation |
| Visningstyp | Pekskärm |