Läs mer
E-Cadherin Antibody (CDH1/9226R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
2530.00 SEK - 4700.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | E-Cadherin |
|---|---|
| Klona | CDH1/9226R |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Utspädning | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18642824
|
Novus Biologicals
NBP3-23654-20ug |
20 μg |
2530.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18632434
|
Novus Biologicals
NBP3-23654-100ug |
100 μg |
4700.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
E-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects E-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| E-Cadherin | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 999 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| CDH1/9226R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin | |
| Recombinant fragment (around aa600-700) of human E-Cadherin protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |