Läs mer
(E)-Cardamonin, MedChemExpress
Produktkod. 16473916
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16473916 25 mg -
16461628 5 mg 5mg
16439156 100 mg -
16429218 10 mg -
16414917 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16473916 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1378
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress (E)-Cardamonin ((E)-Cardamomin) is a novel antagonist of hTRPA1 cation channel with an IC50 of 454 nM.
(E)-Cardamonin ((E)-Cardamomin) is a novel antagonist of hTRPA1 cation channel with an IC50 of 454 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-Cardamonin
CAS 19309-14-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14O4
Kvantitet 25 mg
Synonym (E)-Cardamomin (E)-Alpinetin chalcone
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (103.60 mM)
LEDER O=C(C1=C(OC)C=C(O)C=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2.[(E)]
Molekylvikt (g/mol) 270.28
Formel vikt 270.28
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death