Läs mer
(E)-Cefdinir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Cefdinir |
| CAS | 178601-88-2 |
| Molekylformel | C14H13N5O5S2 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-[[(2E)-(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Cefdinir EP Impurity R |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N5O5S2/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6/h2,4,8,12,24H,1,3H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7+/t8-,12-/m1/s1 |
| LEDER | C=CC1=C(N2[C@@H]([C@@H](C2=O)NC(=O)/C(=N/O)/C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.41 |
| Formel vikt | 395.0358 |