Läs mer
E-Ceftazidime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E-Ceftazidime |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N6O7S2/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34)/b26-13+/t14-,18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 546.0991 |