Läs mer
(E)-Ceftriaxone Disodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftriaxone Sodium E-Isomer |
| CAS | 97164-54-0 |
| Molekylformel | C18 H16 N8 O7 S3 . 2 Na |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, disodium salt, [6R-[6α,7β(E)]]- (9CI), Ceftriaxone Sodium E-Isomer, (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt (1:2), Ceftriaxone sodium (E)-isomer, (E)-Ceftriaxone disodium |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N8O7S3.2Na/c1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;/h5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,27)(H,23,29)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2/b24-8+;;/t9-,15-;;/m1../s1 |
| LEDER | [Na+].[Na+].CO\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSC3=NC(=O)C(=NN3C)[O-])/c4csc(N)n4 |
| IUPAC-namn | disodium;(6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 598.54 |
| Formel vikt | 598.0099 |