missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-Chlorprothixene-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E/Z)-Chlorprothixene-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1246832-91-6 |
| Molekylformel | C18H13D6Cl2NS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3E/Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-(dimethyl-d6)-1-propanamine Hydrochloride, cis/trans-Chlorprothixene-d6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7+;/i1D3,2D3; |
| LEDER | ClC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3/C2=C\CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl |
| IUPAC-namn | (3E)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.36 |
| Formel vikt | 357.0992 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?