Läs mer
(E)-Cinnamoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Cinnamoyl Chloride |
| CAS | 17082-09-6 |
| Molekylformel | C9H7ClO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2E)-3-Phenyl-2-propenoyl Chloride, (2E)-3-Phenylprop-2-enoyl Chloride, (E)-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, (E)-Cinnamoyl Chloride, trans-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, trans-Cinnamic Acid Chloride, trans-Cinnamoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+ |
| LEDER | ClC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-fenylprop-2-enoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.6 |
| Formel vikt | 166.0185 |