Läs mer
(E)-Cinnamoylklorid, TRC
Produktkod. 30359507
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30359507 250 g
1 options
Produktkod. 30359507 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC442040250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-Cinnamoyl Chloride
CAS 17082-09-6
Molekylformel C9H7ClO
Kvantitet 250 g
Synonym (2E)-3-Phenyl-2-propenoyl Chloride, (2E)-3-Phenylprop-2-enoyl Chloride, (E)-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, (E)-Cinnamoyl Chloride, trans-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, trans-Cinnamic Acid Chloride, trans-Cinnamoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
LEDER ClC(=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-enoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 166.6
Formel vikt 166.0185