Läs mer
(E)-Cinnamyl 3-Aminobut-2-enoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Cinnamyl 3-Aminobut-2-enoate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO2/c1-11(14)10-13(15)16-9-5-8-12-6-3-2-4-7-12/h2-8,10H,9,14H2,1H3/b8-5+,11-10- |
| Formel vikt | 217.1103 |