Läs mer
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli expressionsvektor utan sekretion
Produktkod. 15683748 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Vektor:
pASG-IBA103
pASG-IBA105
pASG-IBA123
pASG-IBA143
pASG-IBA145
pASG-IBA162
pASG-IBA164
pASG-IBA167
pASG-IBA168
pASG-IBA23
pASG-IBA3
pASG-IBA43
pASG-IBA45
pASG-IBA5
pASG-IBA62
pASG-IBA64
pASG-IBAWt1
Förpackningsstorlek:
5µg
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vektor Förpackningsstorlek
15683748 pASG-IBA145 5µg
15603758 pASG-IBA164 5µg
15613758 pASG-IBA167 5µg
15623748 pASG-IBA103 5µg
15623758 pASG-IBA168 5µg
15633728 pASG-IBAWt1 5µg
15633738 pASG-IBA43 5µg
15643748 pASG-IBA105 5µg
15653738 pASG-IBA45 5µg
15653748 pASG-IBA123 5µg
15663728 pASG-IBA3 5µg
15663738 pASG-IBA62 5µg
15663748 pASG-IBA143 5µg
15683728 pASG-IBA5 5µg
15683738 pASG-IBA64 5µg
15693728 pASG-IBA23 5µg
15693748 pASG-IBA162 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 15683748 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 54145001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3115.00 SEK
    2668.24 SEK / 5µg
    Save 446.76 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Reglera uttrycket av proteiner med en vektor som bär den inducerbara tetracyklinpromotorn/operatorn. IBA Lifesciences GmbH E. coli expressionsvektor utan sekretion möjliggör expression av proteiner i E.coli.
  • pASG-IBA-vektorerna är designade för uttryck av målproteiner utan affinitetsmärkning i E. coli .
  • Vektorn bär en ampicillinresistenskassett för selektion av transformerade E. coli -celler, F1- och ColE1-ursprung för ett högt plasmidkopietal och den inducerbara tetracyklinpromotorn/operatorn för det reglerade uttrycket av proteiner.
  • Vektorerna kan kombineras med vilken E. coli -stam som helst eftersom tet-promotorn fungerar oberoende av den genetiska bakgrunden för E. coli .
  • Expression av det rekombinanta proteinet induceras genom tillsats av anhydrotetracyklin, som är ett derivat av tetracyklin som inte uppvisar antibiotisk aktivitet.
Observera att kloning i pASG-IBA Acceptor Vectors obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pASG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifikationer
Inducerande medel Inducerbar med anhydrotetracyklin
Markör Gene Ampicillin
Promotor Tet
Produkttyp Vektor
Innehåll och lagring Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring
Art E.coli
Protein Tag Hans Tag (6x), Twin-Strep-tag
Kloningsmetod Direkt kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Primer Fram
Kvantitet 5μ g
Vektor pASG-IBA145
För användning med (applikation) Vektor för rekombinant uttryck i E. coli