Läs mer
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli expressionsvektor med sekretion
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15673748 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Vektor:
pASG-IBA102
pASG-IBA104
pASG-IBA144
pASG-IBA2
pASG-IBA4
pASG-IBA44
pASG-IBAWt2
Protein Tag:
Hans Tag (6x), Strep-tag II
Hans Tag (6x), Twin-Strep-tag
Otaggad
Strep-tag II
Twin-Strep-tag
Förpackningsstorlek:
5µg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vektor Protein Tag unitSize
15673748 pASG-IBA144 Hans Tag (6x), Twin-Strep-tag 5µg
15613748 pASG-IBA102 Twin-Strep-tag 5µg
15633748 pASG-IBA104 Twin-Strep-tag 5µg
15643728 pASG-IBAWt2 Otaggad 5µg
15643738 pASG-IBA44 Hans Tag (6x), Strep-tag II 5µg
15653728 pASG-IBA2 Strep-tag II 5µg
15673728 pASG-IBA4 Strep-tag II 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15673748 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 54144001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglera uttrycket av proteiner med en vektor som bär den inducerbara tetracyklinpromotorn/operatorn. E. coli expressionsvektor med sekretion möjliggör expression av proteiner i E. coli.
  • pASG-IBA-vektorerna är designade för uttryck av målproteiner utan affinitetsmärkning i E. coli .
  • Vektorn bär en ampicillinresistenskassett för selektion av transformerade E. coli -celler, F1- och ColE1-ursprung för ett högt plasmidkopietal och den inducerbara tetracyklinpromotorn/operatorn för det reglerade uttrycket av proteiner.
  • Vektorerna kan kombineras med vilken E. coli -stam som helst eftersom tet-promotorn fungerar oberoende av den genetiska bakgrunden för E. coli .
  • Expression av det rekombinanta proteinet induceras genom tillsats av anhydrotetracyklin, som är ett derivat av tetracyklin som inte uppvisar antibiotisk aktivitet.
Observera att kloning i pASG-IBA Acceptor Vectors obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pASG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifikationer
Inducerande medel Inducerbar med anhydrotetracyklin
Markör Gene Ampicillin
Promotor Tet
Produkttyp Vektor
Innehåll och lagring Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring
Protein Tag Hans Tag (6x), Twin-Strep-tag
Kvantitet 5μ g
Vektor pASG-IBA144
För användning med (applikation) ompA för periplasmatisk sekretion