Läs mer
(E)-Cyano(methoxyimino)-acetic Acid, TRC
Produktkod. 30136173
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136173 250 mg
30136161 500 mg
30012482 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136173 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC981300250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57336-69-3
Molekylformel C4 H4 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 128.09
Synonym (E)-2-Cyano-2-(methoxyimino)-acetic Acid
IUPAC-namn (2E)-2-cyano-2-methoxyimino-acetic acid
LEDER CO\N=C(/C#N)\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-Cyano(methoxyimino)-acetic acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O3/c1-9-6-3(2-5)4(7)8/h1H3,(H,7,8)/b6-3+
Formel vikt 128.0222