Läs mer
(E)-Daporinad, MedChemExpress
Beskrivning
(E)-Daporinad (FK866) is an effective inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NMPRTase
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Daporinad |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 658084-64-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | FK866 APO866 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.71 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.55 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |