Läs mer
(E)-Diethyl (2-Butenyl)phosphonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Diethyl (2-Butenyl)phosphonate |
| CAS | 26327-86-6 |
| Molekylformel | C8H17O3P |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Diethyl trans-2-butenylphosphonate, (E)-2-Butenyl-phosphonic Acid Diethyl Ester, (2E)-2-Butenyl-phosphonic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17O3P/c1-4-7-8-12(9,10-5-2)11-6-3/h4,7H,5-6,8H2,1-3H3/b7-4+ |
| LEDER | CCOP(C/C=C/C)(OCC)=O |
| IUPAC-namn | diethyl (E)-but-2-en-1-ylphosphonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.19 |
| Formel vikt | 192.09 |