Läs mer
(E)-Dihydro Efavirenz, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S,E)-6-Chloro-4-(2-Cyclopropylvinyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-8H,1-2H2,(H,19,20)/b6-5+/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 317.043 |