missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(E)-Dimethylvinphos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30317339
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317339 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30317339 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV12765050AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (E)-Dimethylvinphos
CAS 71363-52-5
Analyt- eller komponentnamn (E)-Dimethylvinphos
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H10 Cl3 O4 P
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphoric acid, (1E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, (E)-, (E)-Dimethylvinphos
InChI formel InChI=1S/C10H10Cl3O4P/c1-15-18(14,16-2)17-10(6-11)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-6H,1-2H3/b10-6+
LEDER COP(=O)(OC)O\C(=C\Cl)\c1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn [(E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] dimethyl phosphate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 331.52
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 329.9382 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.