missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-Dodec-2-enoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Dodec-2-enoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 28290-90-6 |
| Molekylformel | C14H26O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2E)-2-Dodecenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl (E)-2-Dodecenoate, Ethyl trans-2-Dodecenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h12-13H,3-11H2,1-2H3/b13-12+ |
| LEDER | C(/C=C/CCCCCCCCC)(OCC)=O |
| IUPAC-namn | ethyl (E)-dodec-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.36 |
| Formel vikt | 226.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?