Läs mer
(E)-Doxepin Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30383860
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383860 100 mg
30376725 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30383860 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD550005100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4698-39-9
Molekylformel C19H22ClNO
Molekylvikt (g/mol) 315.84
Synonym (3E)-3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (E)-3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (E)-N,N-dimethyl-Dibenz[b,e]oxepin-delta11(6H),gamma-propylamine Hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., (E)-Doxepin Hydrochloride, Doxepin Hydrochloride E isomer, trans-Doxepin Hydrochloride
LEDER Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-Doxepin Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.