missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E,E)-1-Chloro-2,4-hexadiene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E,E)-1-Chloro-2,4-hexadiene |
| CAS | 17100-75-3 |
| Molekylformel | C6H9Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2E,4E)-1-Chloro-2,4-hexadiene, (E,E)-1-Chloro-2,4-hexadiene, (8CI), (E,E)-1-Chloro-2,4-hexadiene, Sorbyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+ |
| LEDER | C\C=C\C=C\CCl |
| IUPAC-namn | (2E,4E)-1-chlorohexa-2,4-diene |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.59 |
| Formel vikt | 116.0393 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?