Läs mer
(E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-9(6-7-11)4-3-5-10(2)8-12/h5-8H,3-4H2,1-2H3/b9-6+,10-5+ |
| Formel vikt | 166.0994 |