Läs mer
(E,E)-4,8,12-Trimethyl-1,3,7,11-tridecatetraene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E,E)-4,8,12-Trimethyl-1,3,7,11-tridecatetraene |
| CAS | 62235-06-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C16H26 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-1,3,7,11-tridecatetraene, 4,8,12-Trimethyl-1,3E,7E,11-tridecatetraene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26/c1-6-9-15(4)12-8-13-16(5)11-7-10-14(2)3/h6,9-10,13H,1,7-8,11-12H2,2-5H3/b15-9+,16-13+ |
| LEDER | O[C@H]1C[C@@H](CCC1)NC(=O)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.38 |
| Procent renhet | >95 |