Läs mer
(E,E)-5-[4-(Dietylamino)fenyl]penta-2,4-dienal, TRC
Produktkod. 30385075
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385075 1 g
30376049 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30385075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4436651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868161-59-5
Molekylformel C15H19NO
Molekylvikt (g/mol) 229.32
Synonym (2E,4E)-5-[4-(Diethylamino)phenyl]-2,4-pentadienal
LEDER CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=C\C=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E,E)-5-[4-(Diethylamino)phenyl]penta-2,4-dienal
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H19NO/c1-3-16(4-2)15-11-9-14(10-12-15)8-6-5-7-13-17/h5-13H,3-4H2,1-2H3/b7-5+,8-6+
Formel vikt 229.1467