Läs mer
(E,E)-Bisdemethoxycurcumin, MedChemExpress
Produktkod. 16458818
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16458818 10 mg
16428956 100 mg
16414727 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16458818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III; Didemethoxycurcumin) is a natural derivative of curcumin with anti-inflammatory and anti-cancer activities.
Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E,E)-Bisdemethoxycurcumin
CAS 33171-05-0
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16O4
Kvantitet 10 mg
Synonym (E,E)-Curcumin III (E,E)-Didemethoxycurcumin
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.33 mM)
LEDER O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C=C2.[(E)].[(E)]
Molekylvikt (g/mol) 308.33
Formel vikt 308.33
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death