Läs mer
(E,E)-Bisdemetoxycurcumin, TRC
Produktkod. 30138271
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138271 250 mg
30003316 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB425800250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33171-05-0
Molekylformel C19 H16 O4
Molekylvikt (g/mol) 308.33
Synonym 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(p-hydroxyphenyl)-, (E,E)- (8CI), (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Bisdemethoxycurcumin, Bisdesmethoxycurcumin, Curcumin III, Didemethoxycurcumin
IUPAC-namn (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
LEDER Oc1ccc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisdemethoxycurcumin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
Formel vikt 308.1049
Procent renhet >95%