Läs mer
E,E-Dienestrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E,E-Dienestrol |
| CAS | 13029-44-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H18 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phenol, 4,4'-(1,2-diethylidene-1,2-ethanediyl)bis-, (E,E)-, Phenol, 4,4'-(diethylideneethylene)di-, (E,E)- (8CI), (E,E)-Dienestrol, α-Dienestrol, Dienestrol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+ |
| LEDER | C\C=C(\C(=C\C)\c1ccc(O)cc1)/c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[(2E,4E)-4-(4-hydroxyphenyl)hexa-2,4-dien-3-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.33 |
| Visa mer |