missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E,E,E)-2-Acetyl-5,9,13,17-tetramethyl-4,8,12,16-octadecatetraenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E,E,E)-2-Acetyl-5,9,13,17-tetramethyl-4,8,12,16-octadecatetraenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 71668-81-0 |
| Molekylformel | C26H42O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | ethyl (4E,8E,12E)-2-acetyl-5,9,13,17-tetramethyloctadeca-4,8,12,16-tetraenoate 4,8,12,16-Octadecatetraenoic acid, 2-acetyl-5,9,13,17-tetramethyl-, ethyl ester, (E,E,E)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O3/c1-8-29-26(28)25(24(7)27)19-18-23(6)17-11-16-22(5)15-10-14-21(4)13-9-12-20(2)3/h12,14,16,18,25H,8-11,13,15,17,19H2,1-7H3/b21-14+,22-16+,23-18+ |
| LEDER | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC(C(C)=O)C(OCC)=O |
| IUPAC-namn | ethyl (4E,8E,12E)-2-acetyl-5,9,13,17-tetramethyloctadeca-4,8,12,16-tetraenoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.61 |
| Formel vikt | 402.313 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?