Läs mer
(E,E)-Farnesol 11,11,11,12,12,12-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E,E)-Farnesol 11,11,11,12,12,12-d6 |
| CAS | 166447-71-8 |
| Molekylformel | C15H20D6O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2E,6E)-3,7-Dimethyl-11-(methyl-d3)-2,6,10-dodecatrien-12,12,12-d3-1-ol, (E,E)-3,7-Dimethyl-11-(methyl-d3)-2,6,10-dodecatrien-12,12,12-d3-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+/i1D3,2D3 |
| LEDER | OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C([2H])([2H])[2H])\C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.4 |