Läs mer
(E,E)-Farnesol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E,E)-Farnesol |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+ |
| Formel vikt | 222.1984 |