Läs mer
(E,E)-Piperic Acid, TRC
Produktkod. 30417120
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417120 50 mg
30410466 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30417120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP48153050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-72-1
Molekylformel C12 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 218.21
IUPAC-namn (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)penta-2,4-dienoic acid
LEDER OC(=O)\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E,E)-Piperic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10O4/c13-12(14)4-2-1-3-9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h1-7H,8H2,(H,13,14)/b3-1+,4-2+
Formel vikt 218.0579