Läs mer
(E)-Etyl 2-cyano-5-metylhex-2-enoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate |
| CAS | 103011-96-7 |
| Molekylformel | C10 H15 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Pregabaline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+ |
| LEDER | CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N |
| IUPAC-namn | etyl(E)-2-cyano-5-metylhex-2-enoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.2316 |
| Formel vikt | 181.1102 |