Läs mer
(E)-Ethyl 4-Bromobut-2-enoate (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Ethyl 4-Bromobut-2-enoate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+ |
| Formel vikt | 191.9786 |