Läs mer
(E)-Fluvoxamine-d4 Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Fluvoxamine-d4 Maleate |
| CAS | 1432075-74-5 |
| Molekylformel | C15 D4 H17 F3 N2 O2 . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone (E)-O-(2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)oxime (2Z)-2-butenedioate, 2-[[[(1E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine-1,1,2,2-d4 maleate, (E)-Fluvoxamine-d4 maleate, Fluvoxamine-D4 (aminoethyl-D4) maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-/i9D2,11D2; |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])O\N=C(/CCCCOC)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(E)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxyethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.4315 |
| Formel vikt | 438.1916 |