Läs mer
(E)-Fluvoxamine Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvoxamine maleate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1- |
| Formel vikt | 434.1665 |