Läs mer
(E)-Gamma-[(4-Hydroxyphenyl)[4-(phenylmethoxy)phenyl]methylene]benzenepropanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Gamma-[(4-Hydroxyphenyl)[4-(phenylmethoxy)phenyl]methylene]benzenepropanol |
| CAS | 176671-76-4 |
| Molekylformel | C29H26O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (E)-1-(4-Benzyloxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-buten-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H26O3/c30-20-19-28(23-9-5-2-6-10-23)29(24-11-15-26(31)16-12-24)25-13-17-27(18-14-25)32-21-22-7-3-1-4-8-22/h1-18,30-31H,19-21H2/b29-28+ |
| LEDER | OCC\C(=C(\c1ccc(O)cc1)/c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)\c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-4-hydroxy-2-phenyl-1-(4-phenylmethoxyphenyl)but-1-enyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.51 |
| Formel vikt | 422.1882 |