Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-stege
Produktkod. 15736548
Change view
Kvantitet:
100 ansökningar
Produktkod. Kvantitet
15736548 100 ansökningar
1 options
Produktkod. 15736548 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10488091
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
DNA-stege och 1 flaska 1X E-Gel™ Provladdningsbuffert
Färdig att använda DNA Ladder för användning med rutinmässig precast E-Gel™ agarosgeler.
Invitrogen E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 100 bp till 5 000 bp. E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder består av nio individuella kromatografirenade DNA-fragment med referensband på 1 500 och 500 bp för enkel orientering.
E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder är speciellt framtagen för optimal prestanda på förgjutna E-Gel agarosgeler.
Höjdpunkter med E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder:
  • Prestanda —optimerad för användning på E-Gel CloneWell ll agarosgeler
  • Skarpa, genomskinliga —kromatografirenade fragment för konsekventa och pålitliga resultat, stabila vid rumstemperatur upp till sex månader
  • Färdig att —använda färdigblandad med laddningsbuffert
  • Bekvämt —försedd med 1X E-Gel Sample Loading Buffer
  • Exakt —en exakt mängd DNA i varje band
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •2 x 1,25 mL E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-stege
• 1,25 mL 1X E-Gel Sample Loading
Buffer Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader.
För längre perioder förvaras vid -20 °C.
Koncentration 0,04μ g/μ L
Gel typ Agaros
Klar att ladda Ja
Provladdningsvolym 1.25 mL
Storleksintervall 100 till 5000 bp
Volym (metrisk) 2 x 1.25 mL
Gelkompatibilitet CloneWell™ II E-Gels, Single Comb E-Gels
Kvantitet 100 ansökningar
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade
Produkttyp DNA-stege