Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ 48 agarosgeler
Produktkod. 16595701
Change view
Kvantitet:
4 x 8 geler
8 Gels
8 geler
Separationsintervall:
10 till 400 bp
10 till 500 bp
400 till 10 000 bp
50 till 3000 bp
50 till 3000 punkter
Gel Procent:
1 %
2 %
4%
Typ av fläck:
Ethidium Bromide
SYBR Safe
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Separationsintervall Gel Procent Typ av fläck Förpackningsstorlek
16595701 8 Gels 50 till 3000 punkter 2 % SYBR Safe -
10133992 8 geler 400 till 10 000 bp 1 % Ethidium Bromide Paket med 8
16803816 8 geler 400 till 10 000 bp 1 % SYBR Safe -
16533994 4 x 8 geler 400 till 10 000 bp 1 % SYBR Safe -
10327312 8 geler 50 till 3000 bp 2 % Ethidium Bromide -
16813816 8 Gels 50 till 3000 punkter 2 % SYBR Safe -
17106458 4 x 8 geler 50 till 3000 bp 2 % SYBR Safe -
10664763 8 geler 10 till 400 bp 4% Ethidium Bromide Paket med 8
17146622 8 geler 10 till 500 bp 4% SYBR Safe -
17116458 4 x 8 geler 10 till 500 bp 4% SYBR Safe -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16595701 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G820802
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen E-Gel 48 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Safe DNA Gel Stain är designad för snabb, bekväm och mindre riskfylld DNA-provelektrofores.
Invitrogen E-Gel 48 prefabricerade agarosgeler med hög genomströmning med eller utan SYBR Safe DNA Gel Stain är designad för snabb, bekväm och mindre riskfylld DNA-provelektrofores. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara —ladda dina prover och kör.
Varje gel innehåller 48 provbrunnar och 4 markörbrunnar i 1 %, 2 % eller 4 % högupplöst agaros med en löplängd på 3,2 cm. De olika agaroseprocenten används för att separera DNA-fragment av olika storlekar:
  • 1 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 400 bp och 10 kb
  • 2% agarosgeler: DNA-fragment mellan 50 bp och 3 kb
  • 4 % agarosgeler: DNA-fragment mellan 10 och 500 bp
Varje kassett är individuellt märkt med en EAN39-streckkod som känns igen av de flesta kommersiellt tillgängliga robotiska streckkodsläsare.
Egenskaper hos E-Gel-geler:
  • Högkapacitetsanalys—innehåller 48 provbanor och 4 markörbanor per gel
  • Automationskompatibel—för användning med flerkanalpipetterar och ofta använda 8- och 12-stifts vätskehanteringsrobotar
  • Skalbar—upplösning upp till 192 prover i en enda körning genom att kombinera upp till fyra E-Base Mother and E-Base Daughter-enheter
  • Det mindre farliga alternativet—innehåller SYBR Safe DNA-färgning, ett mindre farligt alternativ till ethidiumbromid
  • Högpresterande—detektering av 3 ng DNA-prov med separationstid så kort som ∼20 minuter
Mindre farligt alternativ
Välj geler med SYBR Safe DNA-färgning för att minimera exponering för farliga och mutagena faktorer som ethidiumbromid och UV. Prefabricerade E-Gel-agarosegeler med SYBR Safe-stain, kombinerat med en blåljus-transbelysning, erbjuder bättre provintegritet och en mindre farlig arbetsmiljö. Till skillnad från ethidiumbromid, den DNA-färgning som oftast används i agarosgeler, SYBR är Safe DNA Gel Stain en giftfri, icke-mutagen DNA-färgning som är mindre farlig för användaren, mindre farlig för miljön och kan spara institutionella omkostnader vid avfallshantering.
Snabb och bekväm analys
E-Gel-agarosegeler möjliggör snabb och högpresterande analys med en detektionskänslighet på 3 ng DNA-prov per band och en separationstid tre gånger snabbare än för konventionella pour-your-own-geler. Varje E-Gel agarosegel innehåller agarose, elektroder, SYBR Safe DNA-färgning och ett buffertfritt jonbytessystem förpackat i en torr engångskassett. E-Gel-teknologin kräver inga gel- eller buffertförberedelser eller gelfärgningssteg. Ladda bara dina prover och kör.
Löp- och bildbehandlingsenheter
Höggenomströmnings E-Gel-agarosegeler kräver Invitrogen E-Base elektroforesenheten för geldrift.
Finns i olika gelformat
E-Gel agarosegeler finns i olika varianter av gelprocent, färgning och brunn. De höggenomströmmande E-Gel 96 och 48 agarosegelerna med SYBR Safe-färgning finns tillgängliga i 1 %, 2 % och 4 % gelprocent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla stegar E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-stege
Innehåll och lagring • Varje låda innehåller 8 geler.
Förvara strikt i rumstemperatur. Frys inte.
Undvik kalla områden nära frysar eller andra okontrollerade miljöer.
Gel Procent 2 %
Gel typ E-Gel
Etikett eller färgämne SYBR Säkert
Separationsintervall 50 till 3000 punkter
Wells 48 + 4-brunn
Kvantitet 8 Gels
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Agarosegel
Typ av fläck SYBR Safe